Learn More
Hirschmann™ Class A Graduated PMP Cylinders with Raised Blue Graduations
Código de producto. 10557441
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
500 mL
2000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Código de producto. 10557441
Marca: Hirschmann™ 7520194
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Excelente para la medición precisa de líquidos y transferencia de líquidos en el laboratorio.
  • Acc. to DIN 12681/ISO 6706 PMP
  • Raised scale
  • transparent
  • Main point ring graduation
  • Hexagonal base
  • Conformity certified
Especificaciones
Capacidad (métrico) 2000 mL
Material PMP
Certificaciones/conformidad DIN 12681, ISO 6706
Descripción Graduated cylinder, PMP
Clase A
Desechables Reusable
Diámetro (métrico) 97 mm
Graduaciones 20 mL
Subdivisión 20 mL
Forma Round
Para utilizar con (aplicación) Medición precisa de líquidos y transferencia de líquidos en el laboratorio
Color de escala Azul
Base Type Hexagonal
Altura (métrico) 482 mm
Tipo Probeta de medición graduada