Learn More
Honeywell™ Prefilter Pads
Descripción
- Protege de partículas
- Ofrece una eficiencia de filtración excelente durante un largo periodo de tiempo
- Se puede usar para filtros clase1 serie N con adaptador N06575035
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de cartucho | Cartuchos de bayoneta para gas/vapor en respiradores de la serie N |
| Certificaciones/conformidad | Categoría CE PPE: 3, QA: ISO 9001/2000, Certificado CE: 1805, Certificación CE: 1805, EN 143 |
| Certificaciones (EN) | EN 143 |
| Design Type | Se requiere adaptador (N06575035) |
| Tipo de filtro | Prefiltro |
| Material | Medios de polipropileno y carbono |
| Tipo de producto | Prefilter Pad |
| Para utilizar con (aplicación) | Eliminación de partículas y olores |
| Para utilizar con (equipo) | Filtros de clase 1, serie N |
| Modelo | N7500P3O |
| Mostrar más |