Learn More
Honeywell™ Cartucho de plástico clase1 A1 para vapores orgánicos
Descripción
- Protege de vapores orgánicos
- Excelente eficiencia de filtración durante un largo periodo de tiempo
- Perfil más bajo y ligero para una mayor comodidad
- El perfil bajo no obstruye el campo de visión
- El conector roscado es fácil de conectar
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de cartucho | Cartucho de plástico de clase 1 |
| Certificaciones/conformidad | Categoría CE PPE: 3, QA: ISO 9001/2000, Certificación CE: 2259, Certificación CE: 2259, EN 2259 |
| Para utilizar con (aplicación) | Protege contra los vapores orgánicos |
| Cantidad | 6 Pares/Caja, 8 Cajas/Carton |
| Peso (métrico) | 73,9 g |