Descripción
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human CLASRP. Source: E.coli Amino Acid Sequence: PAVGEKLKKTEPAAGKETGAAKPKLTPQEKLKLRMQKALNRQFKADKKAAQEKMIQQEHERQEREDELRAM The CLASRP Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The CLASRP Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Especificaciones
Especificaciones
| Gene ID (Entrez) | 11129 |
| Método de purificación | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Nombre común | CLASRP Recombinant Protein Antigen |
| Contenido y almacenamiento | Store at −20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Formulación | PBS and 1M Urea, pH 7.4. |
| Para utilizar con (aplicación) | Blocking/Neutralizing, Control |
| Alias de gen | CLASP, Clk4 Associating SR-Related Protein, CLK4-Associating Serine/Arginine Rich Protein, SFRS16, Splicing Factor, Arginine/Serine-Rich 16, Splicing Factor, Arginine/Serine-Rich 16 (Suppressor-Of-White-Apricot Homolog, Drosophila), Suppressor Of White Ap |
| Símbolo de gen | CLASRP |
| Tipo de etiqueta | Unlabeled |
| Tipo de producto | Recombinant Protein Antigen |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación.