Learn More
Sartorius Claristep™ Filter, 0.2 μm
Make light work of a tedious task. Use Claristep™ Filter Units to remove particles from samples prior to analytics. The filters are suitable for small sample volumes of 60 to 600 μL and are used without syringe. Syringeless filters and simple manual processing simplify sample clarification.
Marca: Sartorius 17C07FT--480
1220.00 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Procese las muestras sin una fuente de vacío o una fuente de alimentación
- Multiplexación de hasta 8 muestras
- Sin jeringa
- Adecuado para volúmenes de muestra bajos
- No estéril
- Hidrófilo
- Diámetro: 9,7 mm
- Material del filtro de membrana: Celulosa regenerada (RC)
- Material de la carcasa Carcasa de polipropileno (PP)
Especificaciones
De 60 to 600 μl | |
Temperatura ambiente | |
480 paq. | |
Filtro sin jeringa |
0,2 μm | |
Claristep™ | |
HPLC (cromatografía de líquidos de alto rendimiento) | |
Preparación de muestras analíticas, clarificación |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- X480 Claristep; RC: 0.2µm; 12 mm:sterile
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: nitrocellulose