Learn More
CL-K1/COLEC11 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Código de producto. 18684852 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.02 mL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.02 ml
0.10 ml
18684852 0.1 mL 0.10 ml
18601662 0.02 mL 0.02 ml
2 options
Código de producto. 18684852
Marca: Novus Biologicals NBP2927850.1ml
Rabbit Polyclonal Antibody
CL-K1/COLEC11 Polyclonal antibody specifically detects CL-K1/COLEC11 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CL-K1/COLEC11
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry 1:50-1:100, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gen CLK1, CL-K1, CL-K1-I, CL-K1-II, CL-K1-IIa, CL-K1-IIb, collectin kidney I, Collectin kidney protein 1, collectin sub-family member 11, collectin-11, DKFZp686N1868, MGC3279
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 26-271 of human COLEC11 (NP_076932.1). QPAGDDACSVQILVPGLKGDAGEKGDKGAPGRPGRVGPTGEKGDMGDKGQKGSVGRHGKIGPIGSKGEKGDSGDIGPPGPNGEPGLPCECSQLRKAIGEMDNQVSQLTSELKFIKNAVAGVRETESKIYLLVKEEKRYADAQLSCQGRGGTLSMPKDEAANGLMAAYLAQAGLARVFIGINDLEKEGAFVYSDHSPMRTFNKWRSGEPNNAYDEEDCVEMVASGGWNDVACHTTMYFMCEFDKENM
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 78989
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.