missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CKAP4/p63 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18694088 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
25 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18694088 25 μL 25 microlitros
18212343 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18694088

Marca: Novus Biologicals NBP25526625ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CKAP4/p63 Polyclonal specifically detects CKAP4/p63 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CKAP4/p63
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.4 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 μg/mL
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Alias de gen 63 kDa membrane protein, CLIMP-63, cytoskeleton-associated protein 4, ERGIC-63, MGC99554, P63, transmembrane protein (63kD), endoplasmic reticulum/Golgi intermediatecompartment, type-II transmembrane protein p63
Símbolos de los genes CKAP4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:LKDLSDGIHVVKDARERDFTSLENTVEERLTELTKSINDNIAIFTEVQKRSQKEINDMKAKVASLEESEGNKQDLKALKEAVKEIQTSAKSREWDMEALRSTLQTMES
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10970
Especificidad de la prueba Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°CC long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.