Learn More
Ácido cítrico monohidrato, extra puro, SLR, granular, Fisher Chemical
106.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23271" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23271" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500g
1 kg
2,5 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Especificaciones
pH | 1.8 |
Punto de fusión | 135 °C |
Color | Blanco |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.15g/mol |
Cantidad | 5 kg |
Envase | Barril de plástico |
Forma física | Sólido |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Citric acid monohydrate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contém: Citric acid monohydrate, Citric acid