Learn More
Ácido cítrico, sal de diamonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500g
2,5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Citric acid, diammonium salt |
Color | Blanco |
Densidad | 1.5000g/mL |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 0.98 |
Envase | Frasco de plástico |
Cantidad | 100 g |
Índice Merck | 15, 509 |
Gravedad específica | 1,5 |
Información de solubilidad | Solubilidad en agua: soluble. |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Citric acid, diammonium salt
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.