Learn More
Citraconic anhydride, TRC
Código de producto. 30365531
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
500 miligramos
30365531 1 g 1 g
30364008 500 mg 500 miligramos
30362793 2.5 g 2.50 g
3 options
Código de producto. 30365531
Marca: Toronto Research Chemicals TRCC5205131G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 616-02-4
Nombre del producto químico o material Citraconic anhydride
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.016
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4O3/c1-3-2-4(6)8-5(3)7/h2H,1H3
Nombre IUPAC 3-methylfuran-2,5-dione
Fórmula molecular C5H4O3
Peso molecular (g/mol) 112.08
SMILES CC1=CC(=O)OC1=O
Sinónimo Indobufen Impurity 19
Especificaciones
Cantidad 1 g