missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CISD1 Antibody (OTI4G3), DyLight 680, Novus Biologicals™

Código de producto. 18137003 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18137003 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18137003 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP272026FR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CISD1 Monoclonal specifically detects CISD1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CISD1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4G3
Conjugado DyLight 680
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen C10orf70, CDGSH iron sulfur domain 1, CDGSH iron sulfur domain-containing protein 1, CDGSH iron-sulfur domain-containing protein 1, chromosome 10 open reading frame 70, MDS029, MGC14684, mitoNEET, ZCD1, zinc finger CDGSH-type domain 1, zinc finger, CDGSH-type domain 1
Símbolos de los genes CISD1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human CISD1 (NP_060934) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55847.0
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.