Learn More
cis-estilbeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11463904
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. 11463904
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11924.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 645-49-8 | C14H12 | 180.25 g/mol
cis-Stilbene is used as a phosphor and a scintillator. It is mainly used in the produciton of dyes and optical brighteners.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El cis-estilbeno se utiliza como fósforo y como centellador. Se utiliza principalmente en la producción de colorantes y abrillantadores ópticos.
Solubilidad
No miscible con agua. Miscible con etanol.
Notas
Incompatibles con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 645-49-8
Fórmula molecular C14H12
Peso molecular (g/mol) 180.25
Número MDL MFCD00004788
Clave InChI PJANXHGTPQOBST-QXMHVHEDSA-N
Sinónimo cis-stilbene, z-stilbene, z-1,2-diphenylethene, cis-1,2-diphenylethylene, isostilbene, cis-diphenylethene, stilbene, z, z-2-phenylethenyl benzene, benzene, 1,1'-1,2-ethenediyl bis-, z, z-1,2-diphenylethylene
PubChem CID 5356785
ChEBI CHEBI:36008
Nombre IUPAC (Z)-estilbeno
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-Stilbene
Punto de fusión 1°C to 2°C
Densidad 1.04
Punto de ebullición 307°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Weak
Índice de refracción 1.622
Cantidad 5 g
Beilstein 1616739
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,8817
Información de solubilidad Immiscible with water. Miscible with ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.25
Porcentaje de pureza 97%