Learn More
Alfa Aesar™ cis-9-Tricoseno, 96 %
Descripción
Aplicación
El cis-9-tricoseno actúa como atrayente de insectos (feromona sexual) de la hembra de mosca doméstica. Además, se utiliza para la investigación bioquímica, en el papel atrapamoscas y en otras trampas para atraer a los machos de mosca.
Solubilidad
Miscible con agua y hexano. Inmiscible con alcohol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
El cis-9-tricoseno actúa como atrayente de insectos (feromona sexual) de la hembra de mosca doméstica. Además, se utiliza para la investigación bioquímica, en el papel atrapamoscas y en otras trampas para atraer a los machos de mosca.
Solubilidad
Miscible con agua y hexano. Inmiscible con alcohol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | cis-9-Tricosene |
| Densidad | 0.806 |
| Punto de ebullición | 299°C to 300°C |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Índice de refracción | 1.453 |
| Cantidad | 1 g |
| Beilstein | 1841622 |
| Índice Merck | 14,6309 |
| Información de solubilidad | Miscible with water and hexane. Immiscible with alcohol. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 322.62 |
| Mostrar más |