Learn More
Ácido cis-4-(Boc-amino)ciclohexaneacético, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15439208
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicación
El ácido cis-4-(Boc-amino)ciclohexaneacético se utiliza generalmente como intermediario en investigación química.
Solubilidad
Ligeramente soluble (1,1 g/l) (25 °C).
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Utilizar con ventilación adecuada. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 327156-95-6
Fórmula molecular C13H23NO4
Peso molecular (g/mol) 257.33
Número MDL MFCD01862296,MFCD03844588
Clave InChI IHXBNSUFUFFBRL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-cis-4-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexyl acetic acid, trans-n-boc-4-aminocyclohexyl acetic acid, 2-trans-4-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexyl acetic acid, boc-1,4-trans-acha-oh, cis-4-boc-amino cyclohexyl acetic acid, trans-n-boc-4-aminocyclohexyl aceticacid, 4-tert-butoxycarbonylamino-cyclohexyl-acetic acid, trans-4-tert-butoxycarbonylamino cyclohexylacetic acid, 1r,4r-4-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexyl acetic acid, 1s,4s-4-tert-butoxycarbonyl amino cyclohexyl acetic acid
PubChem CID 11253897
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(CC(O)=O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-4-(Boc-amino)cyclohexaneacetic acid
Información de solubilidad Slightly Soluble (1.1g/L) (25°C).
Nombre IUPAC Ácido 2-[4-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]ciclohexil]acético
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.32
Porcentaje de pureza 97%
Cantidad 5 g