missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CIP29 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200065767 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18675882 100 μg 100 microlitros
18691974 50 μg 50 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18675882

Marca: Novus Biologicals NBP297653100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CIP29 Polyclonal antibody specifically detects CIP29 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CIP29
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:100-1:500, Immunoprecipitation 1-5 μL/mg of lysate, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Formulación PBS (pH 7.0)
Alias de gen CIP29Hcc-1, cytokine induced protein 29 kDa, Cytokine-induced protein of 29 kDa, HCC1MGC14726, hepatocellular carcinoma 1, HSPC316, Nuclear protein Hcc-1, proliferation associated cytokine-inducible protein CIP29, Proliferation-associated cytokine-inducible protein CIP29, SAP domain containing ribonucleoprotein, SAP domain-containing ribonucleoprotein, THO1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human CIP29 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84324
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.