missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CIP29 Antibody, Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Código de producto. 18001949 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18001949 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18001949 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP297653AF750

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CIP29 Polyclonal specifically detects CIP29 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CIP29
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 750
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen CIP29Hcc-1, cytokine induced protein 29 kDa, Cytokine-induced protein of 29 kDa, HCC1MGC14726, hepatocellular carcinoma 1, HSPC316, Nuclear protein Hcc-1, proliferation associated cytokine-inducible protein CIP29, Proliferation-associated cytokine-inducible protein CIP29, SAP domain containing ribonucleoprotein, SAP domain-containing ribonucleoprotein, THO1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human CIP29 fragment.
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 84324
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.