missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CINAP Antibody, HRP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18630792 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18630792 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18630792

Marca: Novus Biologicals NBP298094H

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CINAP Polyclonal antibody specifically detects CINAP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CINAP
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado HRP
Formulación PBS
Alias de gen CASK-interacting nucleosome assembly protein, CDA1CTCL-associated antigen se20-4, Cell division autoantigen 1, CINAPSE20-4, CTCL, CTCL tumor antigen se20-4, Cutaneous T-cell lymphoma-associated antigen se20-4, cutaneous T-cell lymphoma-associated tumor antigen se20-4, DENTTTSPY-like protein 2, differentially expressed nucleolar TGF-beta1 target, Differentially-expressed nucleolar TGF-beta1 target protein, HRIHFB2216, NP79, Nuclear protein of 79 kDa, SE204, testis-specific protein Y encoded-like 2, testis-specific Y-encoded-like protein 2, TSPX, TSPY-like 2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human CINAP fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cell Biology, Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64061
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.