missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cig2 Antibody (3A11/5), DyLight 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18511484 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18511484 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18511484 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308443G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Cig2 Monoclonal antibody specifically detects Cig2 in S. pombe samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Cig2
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 3A11/5
Conjugado DyLight 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Bacterial S. pombe Cig2 Purified protein.
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
Especies diana S. pombe
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.