missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CIB1 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200060634 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18637836 25 μL 25 microlitros
18663867 100 μg 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18637836

Marca: Novus Biologicals NBP26864625ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CIB1 Polyclonal antibody specifically detects CIB1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CIB1
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
Alias de gen calcium and integrin binding 1 (calmyrin), Calcium- and integrin-binding protein, calmyrin, CIBcalcium and integrin binding protein, CIBP, DNA-dependent protein kinase interacting protein, DNA-PKcs-interacting protein, Kinase-interacting protein, KIP1, KIPcalcium and integrin binding, protein kinase interacting protein, PRKDCIP, SIP2-28calcium and integrin-binding protein 1, Snk interacting protein 2-28, SNK-interacting protein 2-28
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: SGSRLSKELLAEYQDLTFLTKQEILLAHRRFCELLPQEQRSVESSLRAQVPFEQILSLPELKANPFKERICRVFSTSPAKDSLSFEDFLD
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10519
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.