missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

cIAP-2/HIAP-1 Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. p-200048772 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18499151 25 μL 25 microlitros
18451152 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18499151 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP19013225ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

cIAP-2/HIAP-1 Polyclonal antibody specifically detects cIAP-2/HIAP-1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno cIAP-2/HIAP-1
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.04 - 0.4 ug/mL, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 ug/mL
Formulación PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol
Alias de gen AIP1, API2, BIRC3 baculoviral IAP repeat containing 3, c-IAP2, CIAP2, HAIP1, HIAP1, MALT2, MIHC, RNF49
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: QHAKWFPRCEYLIRIKGQEFIRQVQASYPHLLEQLLSTSDSPGDENAESSIIHFEPGEDHSEDAIMMNTPVINAAVEMGFSRSLVKQTVQRKILATGENYRLVNDLVLDLLNAEDEIREEERERATEE
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Zinc Finger
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 330
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.