missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CI-1040, MedChemExpress
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Descripción
CI-1040 (PD 184352) is an orally active, highly specific, small-molecule inhibitor of MEK with an IC50 of 17 nM for MEK1.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | CI-1040 |
| CAS | 212631-79-3 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C17H14ClF2IN2O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | PD 184352 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (208.92 mM) |
| SMILES | O=C(C1=CC=C(C(F)=C1NC2=CC=C(I)C=C2Cl)F)NOCC3CC3 |
| Peso molecular (g/mol) | 478.66 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido