missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CI-1040, MedChemExpress

Código de producto. 16463987
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16463987 50 mg 50 miligramos
16478068 10 mg 10 miligramos
16453756 25 mg 25 miligramos
16430538 5 mg 5 miligramos
16421316 200 mg 200 miligramos
16407846 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16463987 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY50295

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress CI-1040 (PD 184352) is an orally active, highly specific, small-molecule inhibitor of MEK with an IC50 of 17 nM for MEK1.

CI-1040 (PD 184352) is an orally active, highly specific, small-molecule inhibitor of MEK with an IC50 of 17 nM for MEK1.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material CI-1040
CAS 212631-79-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H14ClF2IN2O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo PD 184352
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (208.92 mM)
SMILES O=C(C1=CC=C(C(F)=C1NC2=CC=C(I)C=C2Cl)F)NOCC3CC3
Peso molecular (g/mol) 478.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 478.66
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.