missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Chymotrypsin Alpha (Bovine), 3X, Sequencing Grade
Descripción
#REF!
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P00766 |
| Para utilizar con (aplicación) | Enzyme Activity |
| Peso molecular | 25.6kDa |
| Nombre | Chymotrypsin Alpha (Bovine), 3x, Sequencing Grade |
| Método de preparación | Native protein purified from Bovine Pancreas |
| Cantidad | 4 x 25 ug |
| Requisitos de almacenamiento | Store at 4°C. |
| Estado normativo | RUO |
| Nombre común | CHYMOTRYPSIN |
| Ensayos | Chymotrypsin Assay; Sequence analysis; Peptide synthesis; Peptide mapping; Peptide fingerprinting. |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?