Learn More
CHST12 Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 18657432 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
18657432 100 μg 100 microlitros
18678734 50 μg 50 microlitros
2 options
Código de producto. 18657432
Marca: Novus Biologicals NBP297234100ul
Rabbit Polyclonal Antibody
CHST12 Polyclonal antibody specifically detects CHST12 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CHST12
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Formulación PBS (pH 7.0)
Alias de gen C4S-2, C4ST2C4ST-2, carbohydrate (chondroitin 4) sulfotransferase 12, carbohydrate sulfotransferase 12, Chondroitin 4-O-sulfotransferase 2, Chondroitin 4-sulfotransferase 2, EC 2.8.2.5, Sulfotransferase Hlo
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human CHST12 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55501
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG