missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CHST12 Antibody, Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Código de producto. 18579763 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18579763 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18579763

Proveedor: Novus Biologicals NBP297234AF532

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CHST12 Polyclonal antibody specifically detects CHST12 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CHST12
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 532
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen C4S-2, C4ST2C4ST-2, carbohydrate (chondroitin 4) sulfotransferase 12, carbohydrate sulfotransferase 12, Chondroitin 4-O-sulfotransferase 2, Chondroitin 4-sulfotransferase 2, EC 2.8.2.5, Sulfotransferase Hlo
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human CHST12 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Biology, Cytoskeleton Markers, Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55501
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.