Descripción
Chromogranin C Monoclonal specifically detects Chromogranin C in Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Chromogranin C |
| Aplicaciones | Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | SGII 6B1/3 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot : 1:100 - 1:2000, Flow Cytometry : 1:10 - 1:1000, Immunohistochemistry : 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence : 1:10 - 1:500, Immunoprecipitation : 1:10 - 1:500 |
| Formulación | PBS with 0.02% sodium azide |
| Alias de gen | CHCG, Chromogranin-C, EM66, SCG2, secretogranin IICHGCchromogranin-C, secretoneurin, SgIIsecretogranin-2, SN |
| Símbolos de los genes | SCG2 |
| Mostrar más |