missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chromogranin C Antibody (SGII 6B1/3), Allophycocyanin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18236839 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18236839 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18236839

Marca: Novus Biologicals NBP276658APC

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Chromogranin C Monoclonal specifically detects Chromogranin C in Rat samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Chromogranin C
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon SGII 6B1/3
Conjugado APC
Dilución Flow Cytometry
Formulación PBS with 0.05% sodium azide
Alias de gen CHCG, Chromogranin-C, EM66, SCG2, secretogranin IICHGCchromogranin-C, secretoneurin, SgIIsecretogranin-2, SN
Símbolos de los genes SCG2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Peptide from rat Chromogranin C (C terminus of p18: KEENSRENPF)
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7857
Especies diana Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.