missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chromogranin B Antibody (CL11393), Novus Biologicals™

Código de producto. p-200006476 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18681265 25 μg 25 microlitros
18699873 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18681265 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP32119225ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Chromogranin B Monoclonal antibody specifically detects Chromogranin B in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Chromogranin B
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CL11393
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:1000- 1:2500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000- 1:2500
Formulación PBS, pH 7.2, 40% glycerol
Alias de gen CgB, chromogranin B (secretogranin 1), Chromogranin-B, SCG1sgI, secretogranin B, Secretogranin I, secretogranin-1, SgI
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed against a Recombinant Protein Epitope Signature Tag (PrEST) antigen sequence of P05060. Actual immunogen sequence is proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cytokines and Growth Factors, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1114
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.