Learn More
Chromogranin A Rabbit, Clone: CHGA/1815R, enQuireBio™
Rabbit Monoclonal Antibody
199.00€ - 554.40€
Especificaciones
| Antígeno | Chromogranin A |
|---|---|
| Clon | CHGA/1815R |
| Concentración | 200μg/mL |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15969797
|
EnquireBio
1113-RBM15-P0 |
20 μg | |||||||
|
15979797
|
EnquireBio
1113-RBM15-P1 |
100 μg |
554.40€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
| Chromogranin A | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Rabbit | |
| 10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide. | |
| 1113 | |
| Recombinant full-length human CHGA protein | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| 68-75kDa |
| CHGA/1815R | |
| Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| NP_001266 | |
| CHGA | |
| IgG κ | |
| Protein A/G Purified | |
| Finely granular cytoplasmic | |
| PC12 cells. Adrenal gland, bowel, thyroid, pancreas, or pheochromocytoma. |