Learn More
Chromogranin A Rabbit, Clone: CHGA/1815R, enQuireBio™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 1113-RBM15-P0
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15969797
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
Chromogranin A
Finely granular cytoplasmic
CHGA/1815R
Unconjugated
NP_001266
Rabbit
68-75kDa
Protein A/G Purified
RUO
1113
IgG κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide.
CHGA
Recombinant full-length human CHGA protein
PC12 cells. Adrenal gland, bowel, thyroid, pancreas, or pheochromocytoma.
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.