Learn More
Chromogranin A Mouse anti-Human, Mouse, Pig, Rat, Clone: 2A7D11, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | Chromogranin A |
|---|---|
| Clon | 2A7D11 |
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Western Blot, ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
17761129
|
Proteintech
60135-2-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
17751129
|
Proteintech
60135-2-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Chromogranin A Monoclonal antibody specifically detects Chromogranin A in Human, Mouse, Pig, Rat samples. It is validated for IHC, WB,ELISAEspecificaciones
| Chromogranin A | |
| 1000 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| Human, Mouse, Pig, Rat | |
| 1113 | |
| Primary | |
| Store at -20°C |
| 2A7D11 | |
| Immunohistochemistry, Western Blot, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3. | |
| IgG1 | |
| Protein G purification | |
| Antibody |