Learn More
Chromogranin A Mouse anti-Human, Mouse, Pig, Rat, Clone: 2A7D11, Proteintech
Código de producto. 17761129 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
17761129 20 μL 20 microlitros
17751129 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 17761129
Marca: Proteintech 601352IG20UL
Mouse Monoclonal Antibody
Chromogranin A Monoclonal antibody specifically detects Chromogranin A in Human, Mouse, Pig, Rat samples. It is validated for IHC, WB,ELISA
Especificaciones
Antígeno Chromogranin A
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 2A7D11
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3.
N.º de referencia del gen NM_014203
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Protein G purification
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1113
Especies diana Human, Mouse, Pig, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1