missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chromogranin A Antibody (CHGA/1773R), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18031894 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18031894 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18031894 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP254382AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Chromogranin A Monoclonal specifically detects Chromogranin A in Human, Mouse, Rat (Negative) samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Chromogranin A
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CHGA/1773R
Conjugado Alexa Fluor 594
Dilución Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen betagranin (N-terminal fragment of chromogranin A), CGA, chromogranin A (parathyroid secretory protein 1), chromogranin-A, parathyroid secretory protein 1, Pituitary secretory protein I, SP-I
Símbolos de los genes CHGA
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant full-length human Chromogranin A protein (Uniprot: P10645)
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1113
Especies diana Human, Mouse, Rat (Negative)
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.