missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chromogranin A Antibody, Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18230825 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18230825 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18230825 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB12015160B

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Chromogranin A Polyclonal specifically detects Chromogranin A in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Chromogranin A
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Biotin
Dilución Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen betagranin (N-terminal fragment of chromogranin A), CGA, chromogranin A (parathyroid secretory protein 1), chromogranin-A, parathyroid secretory protein 1, Pituitary secretory protein I, SP-I
Símbolos de los genes CHGA
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant full length protein (Human).
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Neuronal Cell Markers, Tumor Biomarkers
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba Chromogranin A
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.