Learn More
Chromium(Vi) Oxide, ReagentPlus™, Honeywell™
Reagent Grade, 99.9% trace metals basis
22.20€ - 343.85€
CAS | 1333-82-0 |
---|---|
Fórmula molecular | CrO3 |
Peso molecular (g/mol) | 99.99 |
Número MDL | MFCD00010952 |
Clave InChI | WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | chromium trioxide, chromium vi oxide, monochromium trioxide, chromtrioxid, chromic trioxide, chromsaeureanhydrid, anhydride chromique, chromium 6+ oxide, chromium vi trioxide, chromium oxide |
PubChem CID | 14915 |
ChEBI | CHEBI:48240 |
Nombre IUPAC | trioxochromium |
SMILES | O=[Cr](=O)=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15652310
|
Honeywell Research Chemicals
232653-5G |
5 g | |||||||
15622310
|
Honeywell Research Chemicals
232653-100G |
100 g | |||||||
15632310
|
Honeywell Research Chemicals
232653-1KG |
1 kg | |||||||
15642310
|
Honeywell Research Chemicals
232653-2.5KG |
2.5 kg | |||||||
Descripción
- ≥95% for general laboratory use.
1333-82-0 | |
99.99 | |
WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N | |
14915 | |
trioxochromium |
CrO3 | |
MFCD00010952 | |
chromium trioxide, chromium vi oxide, monochromium trioxide, chromtrioxid, chromic trioxide, chromsaeureanhydrid, anhydride chromique, chromium 6+ oxide, chromium vi trioxide, chromium oxide | |
CHEBI:48240 | |
O=[Cr](=O)=O |
Especificaciones
Chromium(Vi) Oxide | |
CrO3 | |
1463 | |
WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N | |
trioxochromium | |
14915 | |
99.99g/mol | |
ReagentPlus™ |
1333-82-0 | |
MFCD00010952 | |
chromium trioxide, chromium vi oxide, monochromium trioxide, chromtrioxid, chromic trioxide, chromsaeureanhydrid, anhydride chromique, chromium 6+ oxide, chromium vi trioxide, chromium oxide | |
O=[Cr](=O)=O | |
99.99 | |
CHEBI:48240 | |
99.9% (trace metals basis) |
Seguridad y manipulación
P201-P260-P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338
H271-H301 + H311-H314-H317-H330-H334-H340-H350-H361f-H372-H410
missing translation for 'einecsNumber' : 215-607-8
missing translation for 'rtecsNumber' : GB6650000