Learn More
JP Selecta™ Abrazadera original
Fabricado en aleación dural chapada en cromo. La nuez de sujeción original JP Selecta™ es adecuada para construcciones multinivel y en tres dimensiones.
Marca: JP Selecta™ 7008133
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Fabricado en aleación dural chapada en cromo
Especificaciones
Aleación cromada | |
Abrazadera original | |
Diám. de 9 a 13 mm | |
1 unidad |