Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ HR-X Polypropylene SPE Column
Marca: Macherey-Nagel™ 730931
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
3 ml | |
Peso del adsorbente: 200mg | |
85 μm | |
Columna para SPE | |
De 55 a 60 μm |
Extracción de fase sólida | |
Extracción en fase sólida | |
HR-X Chromabond | |
Esférica | |
1000 m2/g |