Learn More
Christeyns™ Chriox Spray
Descripción
- Eco-certificado
- Bajo residuo
- Listo para usar
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Surface Disinfectant |
| Color-coded | No |
| Formulario | Clear Liquid |
| pH | 3 to 3.4 |
| Scent | Unscented |
| Esterilidad | No estéril |
| Cantidad | 6 Bottles |
| Tamaño | 750 mL |