missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Chorionic Gonadotropin beta Chain (HCG beta) Recombinant Protein Antigen

Código de producto. 18278664 Tienda Bio Techne Productos
Click to view available options
Longitud de la proteína:
DHLTCDDPRFQDSSSSKAPPPSLPSPSRL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18278664

Marca: Novus Biologicals™ NBP254685PEP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Highly purified. Generating reliable and reproducible results. Applications: Antibody Competition

A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human Chorionic Gonadotropin beta Chain (HCG beta) The Chorionic Gonadotropin beta Chain (hCG beta) Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The Chorionic Gonadotropin beta Chain (hCG beta) Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Longitud de la proteína DHLTCDDPRFQDSSSSKAPPPSLPSPSRL
Método de purificación >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Nombre común CGB Recombinant Protein Antigen
Contenido y almacenamiento Store at −20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulación PBS and 1M Urea, pH 7.4
Para utilizar con (aplicación) AC
Alias de gen CGB, CGB3, CGB3choriogonadotropin subunit beta, CGB5, CGB7, CGB8, CG-Beta
Símbolo de gen CGB3
Tipo de etiqueta Unlabeled
Peso molecular 21 kDa
Tipo de producto Recombinant Protein Antigen
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Fuente E.coli
Reactividad específica Human
Mostrar más Mostrar menos

Para uso exclusivo en investigación.

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado