missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chorionic Gonadotropin beta Chain (hCG beta) Antibody (HCGb/7512R), DyLight 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18507387 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18507387 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18507387

Marca: Novus Biologicals NBP321069G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Chorionic Gonadotropin beta Chain (hCG beta) Monoclonal antibody specifically detects Chorionic Gonadotropin beta Chain (hCG beta) in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Chorionic Gonadotropin beta Chain (hCG beta)
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon HCGb/7512R
Conjugado DyLight 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CGB3choriogonadotropin subunit beta, CGB5, CGB7, CGB8, CG-beta, Chorionic gonadotrophin chain beta, chorionic gonadotropin beta 3 subunit, chorionic gonadotropin beta chain, chorionic gonadotropin beta subunit, chorionic gonadotropin, beta polypeptide, hCGB
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant full-length human Chorionic Gonadotropin beta Chain (hCG beta) protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1082
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.