Learn More
Chorionic Gonadotropin beta Chain (hCG beta) Antibody (HCGb/54), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™
Código de producto. 18519907 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18519907 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18519907
Marca: Novus Biologicals NBP233110JF646
Mouse Monoclonal Antibody
Chorionic Gonadotropin beta Chain (hCG beta) Monoclonal antibody specifically detects Chorionic Gonadotropin beta Chain (hCG beta) in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Chorionic Gonadotropin beta Chain (hCG beta)
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon HCGb/54
Conjugado Janelia Fluor 646
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CGB3choriogonadotropin subunit beta, CGB5, CGB7, CGB8, CG-beta, Chorionic gonadotrophin chain beta, chorionic gonadotropin beta 3 subunit, chorionic gonadotropin beta chain, chorionic gonadotropin beta subunit, chorionic gonadotropin, beta polypeptide, hCGB
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length Chorionic Gonadotropin beta Chain (hCG beta) protein (Uniprot: P01233)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1082
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ