missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chorionic Gonadotropin beta Chain (hCG beta) Antibody (HCGb/1996R), PE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18656507 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18656507 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18656507 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308821PE

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Chorionic Gonadotropin beta Chain (hCG beta) Monoclonal antibody specifically detects Chorionic Gonadotropin beta Chain (hCG beta) in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Chorionic Gonadotropin beta Chain (hCG beta)
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon HCGb/1996R
Conjugado PE
Formulación PBS
Alias de gen CGB3choriogonadotropin subunit beta, CGB5, CGB7, CGB8, CG-beta, Chorionic gonadotrophin chain beta, chorionic gonadotropin beta 3 subunit, chorionic gonadotropin beta chain, chorionic gonadotropin beta subunit, chorionic gonadotropin, beta polypeptide, hCGB
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant full-length Chorionic Gonadotropin beta Chain (hCG beta) protein (Uniprot: P01233)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1082
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.