missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Choline Acetyltransferase/ChAT Antibody (CL3173) [CoraFluor™ 1], Novus Biologicals™

Código de producto. 30289732 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30289732 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30289732

Marca: Novus Biologicals NBP246620CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Choline Acetyltransferase/ChAT Monoclonal antibody specifically detects Choline Acetyltransferase/ChAT in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Choline Acetyltransferase/ChAT
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon CL3173
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen acetyl CoA:choline O-acetyltransferase, ChAT, CHOACTase, Choline acetylase, choline acetyltransferase, choline O-acetyltransferase, CMS1A, CMS1A2, EC 2.3.1, EC 2.3.1.6
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed using a recombinant protein derived from P28329, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1103
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.