missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Choline Acetyltransferase/ChAT Antibody (CL3169), Novus Biologicals™

Código de producto. 18656775 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μL
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18656775 25 μL 25 microlitros
18693096 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18656775 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP24665025ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Choline Acetyltransferase/ChAT Monoclonal antibody specifically detects Choline Acetyltransferase/ChAT in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Choline Acetyltransferase/ChAT
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon CL3169
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000
Formulación PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
N.º de referencia del gen P28329
Alias de gen acetyl CoA:choline O-acetyltransferase, ChAT, CHOACTase, Choline acetylase, choline acetyltransferase, choline O-acetyltransferase, CMS1A, CMS1A2, EC 2.3.1, EC 2.3.1.6
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Protein Epitope Signature Tag (PrEST) antigen sequence GLFSSYRLPGHTQDTLVAQNSSIMPEPEHVIVACCNQFFVLDVVINFRRLSEGDLFTQLRKIVKMASNEDERLPPIGLLTSDGRSEWAEARTVLVKDSTN
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 25 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1103
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.