missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CHMP7 Antibody, DyLight 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18527186 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18527186 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18527186 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP318469G

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CHMP7 Polyclonal antibody specifically detects CHMP7 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CHMP7
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 488
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen charged multivesicular body protein 7, CHMP family, member 7, Chromatin-modifying protein 7, MGC29816
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recognizes region between residues Between Between 400 and 450..
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Autophagy, Cell Biology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 91782
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.