missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CHMP7 Antibody, Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18523257 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18523257 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18523257

Marca: Novus Biologicals NBP318469AF350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CHMP7 Polyclonal antibody specifically detects CHMP7 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CHMP7
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 350
Dilución Western Blot
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen charged multivesicular body protein 7, CHMP family, member 7, Chromatin-modifying protein 7, MGC29816
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recognizes region between residues Between Between 400 and 450..
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Autophagy, Cell Biology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 91782
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.