missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CHML Antibody, Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™

Código de producto. 18544950 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18544950 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18544950

Marca: Novus Biologicals NBP298162AF647

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CHML Polyclonal antibody specifically detects CHML in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CHML
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 647
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen Choroideraemia-like protein, choroideremia-like (Rab escort protein 2), FLJ10071, Rab escort protein 2, rab proteins geranylgeranyltransferase component A 2, REP-2, REP-2, Rab escort protein 2, REP2FLJ13361
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human CHML fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1122
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.