Learn More
Clorotrimetilsilano, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
22.00€ - 77.90€
CAS 75-77-4
Fórmula molecular C3H9ClSi
Peso molecular (g/mol) 108.64
Número MDL MFCD00000502
Clave InChI IJOOHPMOJXWVHK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethylchlorosilane, trimethylsilyl chloride, silane, chlorotrimethyl, trimethyl chlorosilane, monochlorotrimethylsilicon, tmcs, chloro trimethyl silane, silane, trimethylchloro, silicane, chlorotrimethyl, tmscl
PubChem CID 6397
ChEBI CHEBI:85069
Nombre IUPAC cloro(trimetil)silano
SMILES C[Si](C)(C)Cl
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11493900
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13651.AC
25 mL
22.00€
25 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11400244
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13651.AE
100 mL
24.90€
100 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
11410244
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13651.AP
500 mL
77.90€
500 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Chlorotrimethylsilane is used to silanize laboratory glassware, which makes the surfaces more lipophilic. It is used in the production of trimethylsilyl halides, pseudohalides and various organic silicon compounds. It is also used to produce hexamethyldisilane by reduction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorotrimetilsilano se utiliza para silanizar el instrumental de vidrio de laboratorio, lo que hace que las superficies sean más lipofílicas. Se utiliza en la producción de haluros de trimetilsililo, seudohaluros y distintos compuestos orgánicos de silicio. También se utiliza para producir hexametildisilano por reducción.
Solubilidad
Miscible con éter, benceno, dietiléter y percloroetileno.
Notas
Incompatible con agua, ácidos fuertes, agentes oxidantes fuertes, bases fuertes, alcoholes, aldehídos, aminas, cetonas y ésteres.
Especificaciones
75-77-4
108.64
IJOOHPMOJXWVHK-UHFFFAOYSA-N
6397
cloro(trimetil)silano
C3H9ClSi
MFCD00000502
trimethylchlorosilane, trimethylsilyl chloride, silane, chlorotrimethyl, trimethyl chlorosilane, monochlorotrimethylsilicon, tmcs, chloro trimethyl silane, silane, trimethylchloro, silicane, chlorotrimethyl, tmscl
CHEBI:85069
C[Si](C)(C)Cl
Especificaciones
56°C to 58°C
-58°C
C3H9ClSi
MFCD00000502
1209232
trimethylchlorosilane, trimethylsilyl chloride, silane, chlorotrimethyl, trimethyl chlorosilane, monochlorotrimethylsilicon, tmcs, chloro trimethyl silane, silane, trimethylchloro, silicane, chlorotrimethyl, tmscl
IJOOHPMOJXWVHK-UHFFFAOYSA-N
cloro(trimetil)silano
6397
108.64
Chlorine-like
Moisture sensitive
Chlorotrimethylsilane
75-77-4
(CH3)3SiCl
UN1298
−27°C (−16°F)
Miscible with ether,benzene,diethylether and perchloroethylene.
C[Si](C)(C)Cl
108.64
CHEBI:85069
≥98%
1.389
0.856
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H225-H314-H318-H312
Líquido y vapor altamente inflamables.
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
Nocivo en contacto con la piel.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P284-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H225-H301-H312+H332-H314
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:3; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:TRIMETILCLOROSILANO
missing translation for 'einecsNumber' : 200-900-5
missing translation for 'rtecsNumber' : VV2710000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes