Learn More
Clorotri-n-butilsilano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11312176
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Chlorotri-n-butylsilane is as silylating agent. It can react with bromo-trifluoro-methane, to product tributyl-trifluoromethyl-silane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorotri-n-butilsilano se usa como agente sililante. Puede reaccionar con el bromo-trifluoro-metano para producir tributil-trifluorometil-silano.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, agua/humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 995-45-9
Fórmula molecular C12H27ClSi
Peso molecular (g/mol) 234.883
Número MDL MFCD00000509
Clave InChI JSQJUDVTRRCSRU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo silane, tributylchloro, chlorotributylsilane, chlorotri-n-butylsilane, tributyl chloro silane, tri-n-butylchlorosilane, tributylsilyl chloride, tributylchloro-silan, chloro-tri-n-butylsilane
PubChem CID 70448
Nombre IUPAC tributil(cloro)silano
SMILES CCCC[Si](CCCC)(CCCC)Cl
Especificaciones
Punto de ebullición 93°C to 94°C (4mmHg)
Nombre del producto químico o material Chlorotri-n-butylsilane
Cantidad 5 g
Número UN UN2987
Beilstein 1742537
Temperatura de inflamación 104°C (219°F)
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.89
Porcentaje de pureza 97%
Índice de refracción 1.446
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 0.883