Learn More
(Clorometilo)trimetilsilano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Descripción
(Chloromethyl)trimethylsilane is used for Wittig reaction and building blocks.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (clorometil)trimetilsilano se utiliza para la reacción de Wittig y compuestos básicos.
Solubilidad
Soluble en agua (0,4 g/l a 20 °C).
Notas
Almacenar en un área fresca y bien ventilada. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Sensible a la humedad. Almacenar bajo argón.
El (clorometil)trimetilsilano se utiliza para la reacción de Wittig y compuestos básicos.
Solubilidad
Soluble en agua (0,4 g/l a 20 °C).
Notas
Almacenar en un área fresca y bien ventilada. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Sensible a la humedad. Almacenar bajo argón.
Especificaciones
Punto de ebullición | 97°C to 98°C |
Nombre del producto químico o material | (Chloromethyl)trimethylsilane |
Cantidad | 50 g |
Número UN | UN1993 |
Beilstein | 906705 |
Temperatura de inflamación | −2°C (28°F) |
Información de solubilidad | Soluble in water (0.4g/L at 20°C). |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 122.67 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Olor | Odorless |